Merck
Z652180
Hettich® MIKRO 200/200R centrifuge accessories
for MIKRO 200/200R and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, Bio-containment lid for rotors 1420, 2424, 2426; 2430
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥63,510
¥63,510
出荷予定日2025年5月31日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥63,510
About This Item
UNSPSCコード:
41103913
NACRES:
NB.22
¥63,510
出荷予定日2025年5月31日
特徴
autoclavable aerosol tight
メーカー/製品名
Hettich 2425
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with MIKRO 200/200R
for use with UNIVERSAL 320/320R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
必要ですが提供されていません
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)