Merck
Z666106
Greiner centrifuge tubes
capacity 6.5 mL, polystyrene tube, clear, sterile
別名:
plastic culture tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
物質
polystyrene tube
詳細
centrifuge tube, polystyrene, w/ graduations
無菌性
sterile
特徴
graduations
包装
case of 1800
pack of 1800
メーカー/製品名
Greiner 151101
キャパシティ
6.5 mL
clear
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Greiner 遠心管 centrifuge tube, 50 mL, 30 x 115 mm, conical (V) bottom, w/ graduations, I.D. field
T2318
Greiner 遠心管