Merck
Z640557
エッペンドルフ® epT.I.P.S. ビオピュア®、ラック
volume 0.1-20 μL
別名:
pipetting tips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
物質
colorless
無菌性
non-sterile
包装
pack of 480 (5 racks of 96 tips)
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030 075.005
Eppendorf® 022491067 (USA)
容積測定範囲
0.1-20 μL
L
40 mm
最大容量
20 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ビオピュア保証無菌、発熱物質不含、RNアーゼ不含、DNA不含およびATP不含、製薬工業および食品工業、分子生物学および細胞工学用途向け。
ロット規格証明書はインターネット(http://www.eppendorf.com)で入手可能です
法的情報
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)