安全性情報
Z637254
Edisoniteスーパー汎用洗浄剤
weight 1 kg
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131800
NACRES:
NB.35
詳細
neutral detergent
メーカー/製品名
BRAND 44361
重量
1 kg
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
中性洗浄剤です。液浸用バスや超音波バスでの使用に適した粉末化合物です。天然由来の油脂やタンパク質、血液の除去に最適です。光学ガラスや、耐アルカリ性のないプラスチック、ゴムの洗浄には本製品をおすすめします。
その他情報
BR44361 (India)
法的情報
Edisonite is a trademark of Merz GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Z637254-1KG:
BR44361-1KG:
BR44361-6X1KG:
試験成績書(COA)