Merck
Z601527
Hettich® 遠心分離機ローター
for UNIVERSAL 320/320R Centrifuge, Swing-out Rotor, 4 place
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103900
NACRES:
NB.78
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
特徴
to hold 4 x Suspensions (Models 1345, 1346, 1366, 1369, 1370, 1372, 1741, 1742, 1745, 1746)
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Hettich 1624
パラメーター
2,665 max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models Universal 320/320R and Rotofix 32A
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4穴ローター1624(Z601527)は、細胞学以外の実験を行う研究室に最適です。チューブも細胞学的調製も、ローターを変更することなく遠心分離可能です。バケット/キャリアを変更するだけで十分です。ローター1624(Z601527)は、サイトバケット/キャリア1660および1680に対応しています。
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)