Merck
Z600253
Hellma® fluorescence cuvettes, semi Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10x4 mm, chamber volume 1,400 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥85,400
¥85,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥85,400
About This Item
UNSPSCコード:
41121813
NACRES:
SB.32
¥85,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
Suprasil® quartz
詳細
with 4 polished windows
メーカー/製品名
Hellma 104F-QS
パラメーター
200-2,500 nm spectral range
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
チャンバー容積
1,400 μL
パス長
10x4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
PTFEふた付き
包装
単独の細胞入りのパッケージとして販売(1EA = 1 細胞)
法的情報
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)