物質
clear plastic plate
flat bottom clear wells
詳細
flat bottom
無菌性
sterile
特徴
lid
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
サイズ
96 wells
色
clear
保管温度
2-8°C
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
Z382493PROC:
W4639-12ML-PW:
W3886-2.5ML:
W3886-2.5ML-PW:
Z382493-5EA-PW:
Z382493-VAR:
W3514-15ML-PW:
W3886PROC:
W3514-3ML-PW:
W3637-12ML-PW:
W3886-20ML:
W3886-BULK:
W3637-30ML-PW:
W3886-11ML-PW:
Z382493-20EA:
W3886-75ML-KC:
Z382493-BULK:
W3886-110ML-PW:
W3514-70ML-PW:
Z382493-1EA:
W3886-75ML:
W3886-2.5ML-KC:
Z382493-PH:
Z382493-100EA:
W3886-50ML-KC:
W3637-75ML-PW:
W3886-80ML-PW:
Z382493-5EA:
W3886-PH:
W3886-110ML:
W3886-80ML-KC:
W3886-50ML:
W3886-35ML:
Z382493-100EA-PW:
W3886-25ML:
W3886-110ML-KC:
W3886-25ML-KC:
W3886-11ML:
W3886-VAR:
W3886-80ML:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)