Merck
Z380199
Test tube half racks for orbital mixer
10-13mm tubes 6 × 7 array
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥4,897
¥4,897
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥4,897
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.73
¥4,897
Check Cart for Availability
特徴
10-13mm tubes 6 × 7 array
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F18748-0013
サイズ
128 mm × 105 mm × 72 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
For secure orbital mixing of samples in test tubes.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)