安全性情報
Z379522
Dust-Pro pressurized duster
weight 8 oz, pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41103200
包装
pkg of 1 ea
重量
8 oz
詳細
Contents are 100% non-flammable, ozone-safe (no CFC′s), and triple-filtered for purity. Gas stream is delivered through narrow-orifice nozzle for dusting with pinpoint accuracy.
包装
Package size: 8 oz
ピクトグラム
Gas cylinder
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 1
Jan Code
Z379522-1EA:
Z379522-1EAPW:
Z379522-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)