Merck
Z376957
Sigma-Aldrich
Gel Handler gel supports
sheet W × L × thickness 8 1/2 in. × 11 in. × 5 mil (0.125 mm)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105300
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 10 sheets
シートW × L ×厚み
8 1/2 in. × 11 in. × 5 mil (0.125 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
UV-transparent polyolefin Gel-Handler sheets easily slide under a gel resting in solution for transport to bench or transilluminator. The sheet is sturdy, but it conforms to the shape of the gel, reducing the trapping of air bubbles. Sheets are chemically inert, autoclavable and reusable.
May be cut to size with scissors.
法的情報
Gel Handler is a trademark of C.B.S. Scientific Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)