Merck
Z374563
Sigma-Aldrich
Eppendorf® Multipette® Plusピペット
別名:
Adjustable volume pipette
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
製品Z374563は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
electronic: no
single-channel
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022260201
Eppendorf® 4981 000.019
詳細
7つの交換可能なコンビチップのいずれにも適合します。各チップに対し、予めセットされた20通りの容積を選択できます。コンビチップのインテグラルリザーバーは補充無しで最高100回のピペッティングが可能です。ピペットは自動的にチップを認識し、選択された容積をデジタル表示します。
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Multipette is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)