Merck
Z374458
Sigma-Aldrich
Scienceware®クローニングディスク
diam. 4.8 mm ( 3/16 in.)
別名:
cloning disc, cloning ring, cloning rings
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106618
NACRES:
NB.22
無菌性
sterile; γ-irradiated
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37847-0002
直径
4.8 mm ( 3/16 in.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
紙製のディスクで、細胞を迅速かつ容易に24ウェルプレ-トに移し、成長させることができます。ディスクは、クロ-ニングシリンダ-を用いる際に起こるリ-クの問題を解消します。細胞が外部にさらされる時間は、クロ-ニングシリンダ-を使用した場合に比べてごく短いため、コンタミネ-ションや乾燥のリスクが軽減されます。
クロ-ニングディスク50個入りのバイアル2本が含まれています。
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP