Merck
Z364878
Sigma-Aldrich
Wheaton media bottles, glass
capacity 250 mL, PTFE lined cap
別名:
Wheaton bottles, laboratory bottles, media bottle
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
48 EA
¥87,700
¥87,700
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
48 EA
¥87,700
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
¥87,700
Check Cart for Availability
物質
PTFE cap
borosilicate glass bottle
round bottle
キャップサイズ
33-430
ジョイント
Joints threaded neck (33-430)
詳細
Autoclavable with cap loose.
無菌性
non-sterile
特徴
graduations
with cap
包装
pack of 48 ea
メーカー/製品名
WHEATON® 219817
H ×直径
148 mm × 67 mm , Cap off size
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Wheaton media bottles are manufactured from low-alkali borosilicate glass.
  • Clear bottles are ideal for storing culture media.
  • No-drip lip for clean pouring.
  • Sloping shoulder for easier cleaning.
  • Marking patch for identification.
  • Graduations show approximate volume.
  • Includes an autoclavable cap for sample protection.
Low-alkali borosilicate glass bottles especially suitable for storing culture media. No-drip lip for clean pouring; sloping shoulder for easier cleaning. Graduations show approximate volume. Large writing area.
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1