Merck
Z360384
Autoclave pans
capacity 2.8 L
別名:
sterilizing pan, sterilizing tray
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
6 EA
¥40,110
¥40,110
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
6 EA
¥40,110
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.51
¥40,110
Check Cart for Availability
物質
polypropylene container
メーカー/製品名
Nalgene 6902-2000
L × W × H
260 mm × 159 mm × 105 mm
キャパシティ
2.8 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Autoclavable polypropylene with strong rims. Sizes for small instruments and labware. Nestable when empty. Without handles.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)