Merck
Z360341
Sterilizing pans
capacity 9.5 L
別名:
autoclavalble bin, autoclave tray
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥10,620
¥10,620
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥10,620
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.51
¥10,620
Check Cart for Availability
物質
polypropylene container
メーカー/製品名
Nalgene 6900-0010
L × W × H
361 mm × 311 mm × 143 mm
キャパシティ
9.5 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Autoclavable natural polypropylene with rolled edges for stiffness and handles for carrying ease. Nestable when empty.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2