物質
polyethylene
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
包装
pack of 250
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
L
150 mm
吸引
7.7 mL
ステム直径
3 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ディスポーザブルのトランスファーピペットは液体を移すのに大変便利で、クロスコンタミネーションの心配もありません。19のスタイルを用意しており、幅広い品ぞろえで皆様のニーズに確実にお応えします。非滅菌または滅菌製品、10本1パックで包装しています。
- 内蔵ピペットバルブ付きの統一設計です。
- 安全、便利なディスポーザブル製品です。
- ガラスへの吸着による細胞やタンパク質のロスを抑えます。
- ヒートシール可能で、液体を密閉保存できます。
- オートクレーブ不可。
包装
Bulk pack