Merck
Z334324
BRAND® test tube racks, PP
Holds 55 x 18 mm tubes, white
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 EA
¥17,730
¥17,730
出荷予定日2025年5月31日
サイズを選択してください
表示を変更する
5 EA
¥17,730
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.35
¥17,730
出荷予定日2025年5月31日
物質
polypropylene
特徴
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258
positions 5 × 11
Holds 55 x 18 mm tubes
メーカー/製品名
BRAND 4340010
L × W × H
265 mm × 126 mm × 75 mm
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Versatile and inexpensive racks for common diameter test tubes. Sturdy construction, stackable.
Polypropylene racks snap together (three-pieces) for easy assembly, sturdy construction, stackable, and are available in four colors. Will not float in waterbath. Alphanumerical positions for clear sample identification. Wide spaces between positions.
Operating temperature: -20 to 90ºC. Autoclavable at 121ºC.
その他情報
BR4340010 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Test tube racks Holds 21 x 30 mm tubes, 3 × 7 array
R3758
Test tube racks