Merck
Z334308
BRAND® test tube racks, PP
Holds 40 x 20 mm tubes, white
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 EA
¥17,730
¥17,730
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
5 EA
¥17,730
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.35
¥17,730
Check Cart for Availability
物質
polypropylene
特徴
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258
positions 4 × 10
Holds 40 x 20 mm tubes
メーカー/製品名
BRAND 4340020
L × W × H
265 mm × 126 mm × 75 mm
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Versatile and inexpensive racks for common diameter test tubes. Sturdy construction, stackable.
Polypropylene racks snap together (three-pieces) for easy assembly, sturdy construction, stackable, and are available in four colors. Will not float in waterbath. Alphanumerical positions for clear sample identification. Wide spaces between positions.
Operating temperature: -20 to 90ºC. Autoclavable at 121ºC.
その他情報
BR4340020 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)