Merck
Z332992
Sigma-Aldrich
PLASTIBRAND ピペットチップ、チップセット、未滅菌
volume range 2-200 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
物質
colorless tip
yellow rack
無菌性
non-sterile
特徴
autoclavable
barrier: no
DE-M marking
包装
rack of 96
メーカー/製品名
BRAND 712305
容量範囲
2-200 μL
容量
2—20 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4つのセット済みチップトレイ(2つのTip-Rack)と1つの充填済みTip-Box PC(1000 μLと1250 μLについては1つの充填済みTip-Box N)の組み合わせです。
  • 高品質のPP(DiHEMDAおよびオレイン酸アミドフリー)
  • 200 μLおよび1000 μLチップの軽量化によりプラスチック廃棄物の重量を削減
  • 簡単な容量チェックのための目盛
  • DNA、リボヌクレアーゼ、およびATPフリーのBIO-CERT製品
  • DIN EN 285に従い121°C/250°F(2 bar)でオートクレーブ可能
  • 環境に優しい包装
  • IVD-Directive 98/79 ECに準拠するCEマーク。
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)