Merck
Z330957
Lenz® Squibb separating funnel
funnel capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated: no
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 EA
¥26,290
¥26,290
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
2 EA
¥26,290
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
¥26,290
Check Cart for Availability
物質
PTFE key
borosilicate glass 3.3
ジョイント
joint: ST/NS29/32
特徴
graduated: no
メーカー/製品名
Bistabil®
Lenz 4.0141.70
漏斗容量
1,000 mL
プラグボア
4.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)