Merck
Z330841
Lenz® Squibb separating funnel
funnel capacity 50 mL, joint: ST/NS 19/26, glass key, graduated: no
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 EA
¥14,850
¥14,850
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
2 EA
¥14,850
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
¥14,850
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass 3.3
glass key
ジョイント
joint: ST/NS19/26
特徴
graduated: no
メーカー/製品名
Bistabil®
Lenz 4.0100.28
漏斗容量
50 mL
プラグボア
2.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)