Merck
BR464003
BRAND® filter funnel
borosilicate glass, capacity 50 mL, 3 D 3
別名:
Filter, Filter funnel
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥14,020
¥14,020
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥14,020
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.43
¥14,020
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass
メーカー/製品名
BRAND 464003
キャパシティ
50 mL
フィルタ直径
3.5 cm
ポアサイズ
16-40 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Crafted from borosilicate glass, known for its excellent thermal and chemical resistance, making it suitable for a wide range of substances.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)