Merck
Z329339
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, triangular
L 25 mm, bar diam. 8 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥10,410
¥10,410
出荷予定日2025年5月28日
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥10,410
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
¥10,410
出荷予定日2025年5月28日
物質
triangular PTFE-coated
包装
pack of 10
メーカー/製品名
BRAND 137810
L
25 mm
バー直径
8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Wedge shaped. Ideal for dissolving solids and mixing of sediments due to scraping action. Angular surface creates high turbulence even at low speeds.
その他情報
BR137810 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)