Merck
Z327549
BRAND® graduated cylinder, PP, with blue printed scale or embossed scale
volume 25 mL, blue graduations
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥15,050
¥15,050
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥15,050
About This Item
UNSPSCコード:
41121805
NACRES:
NB.43
¥15,050
Check Cart for Availability
特徴
subdivision 0.5 mL
メーカー/製品名
BRAND
容積測定範囲
25 mL
H
170 mm
blue graduations
アプリケーション
PFAS testing
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
高さのある形状、PP製で高い透明性があります。クラスB(TC、In)、DIN 12681とISO 6706の認証を取得しています。80°Cまでの温度に曝しても、誤差限界の超過が生じることはありません。目盛および刻印の保護のため、60°C以下での洗浄を推奨します。リムが強化され、全体の容積の安定性が増しています。機能的な注ぎ口でこぼれにくくなっています。角のある六角形の底部でより安定しています。見やすい目盛です。非常に丈夫です。
その他情報
BR34820 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.