Merck
Z324175
BRAND® SILBERBRAND ETERNA measuring cylinder
volume 50 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 EA
¥3,722
¥3,722
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
2 EA
¥3,722
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥3,722
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass 3.3
特徴
subdivision 1 mL
メーカー/製品名
BRAND
容積測定範囲
50 mL
H
200 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Measuring cylinder, tall form. Class B, to DIN EN ISO 4788. Short graduation marks. Made from DURAN®, calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal glass base. Graduations and inscriptions in ETERNA amber diffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
その他情報
BR31928 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)