表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
5 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥35,600 |
10 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥62,700 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C18H24O5
CAS番号:
分子量:
320.38
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
functional group
ester, hydroxyl
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H]1CCC[C@@H](O)CCC\C=C\c2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1
InChI
1S/C18H24O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,14,19-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-,14-/m0/s1
InChI key
FPQFYIAXQDXNOR-PMRAARRBSA-N
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Application
以下の生物学研究に関与する反応剤です。
- アミノグリコシドヌクレオチドの合成
- ゼアラレノンのグルクロニドの酵素合成
- ゼアラレノンの誘導体化
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% | description ~10 μg/mL in acetonitrile, analytical standard | description ~98% (HPLC) | description ~98% (HPLC) |
| assay ≥98% | assay - | assay ~98% (HPLC) | assay ~98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form powder | form - | form powder | form powder |
| functional group ester, hydroxyl | functional group - | functional group - | functional group - |
| Gene Information rat ... Ar(24208) | Gene Information - | Gene Information rat ... Ar(24208) | Gene Information - |
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Repr. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類
8A - Combustible corrosive hazardous materials
一体何が起きているの?
WGK 2
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
Z2000-10MG: + Z2000-VAR: + Z2000-BULK: + Z2000-5MG: + Z2000-10MG-PW: + Z2000-5MG-PW: + Z2000-1MG:
jan