Merck
66960
Sigma-Aldrich
4-O-Methyl-D-glucurono-D-xylan dyed with Remazol brilliant blue R
endo-l,4-β-xylanase substrate, fibers
別名:
RBB-キシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.83
product name
4-O-Methyl-D-glucurono-D-xylan dyed with Remazol brilliant blue R, 15% dye basis
形状
fibers
濃度
15% (dye)
溶解性
water: 0.05 g/5mL, blue to very deep blue
アプリケーション
4-o-Methyl-D-glucurono-D-xylan dyed with Remazol brilliant blue R has been used as a substrate for endo-l,4-β-xylanase activity.
その他情報
endo-1,4-β-キシラナ-ゼ測定用の可溶性発色基質
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
66960-100MG:
66960-BULK:
66960-VAR:
66960-500MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P. Biely et al.
Methods in Enzymology, 160, 536-536 (1988)
Thermostable xylanolytic enzymes from Rhodothermus marinus grown on xylan
Dahlberg L, et al.
Applied Microbiology and Biotechnology, 40(1), 63-68 (1993)