Merck
WPB01020WA
Whirl-Pak® Sample Bag
710 mL capacity(24 oz)
別名:
Sample Collection Bag
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 EA
¥15,980
¥15,980
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
500 EA
¥15,980
About This Item
UNSPSCコード:
24111500
NACRES:
NB.35
¥15,980
Check Cart for Availability
無菌性
sterile
包装
pkg of 500 ea
メーカー/製品名
B01020WA (Nasco)
パラメーター
-346-180 °F temp. range (-210 to 82 °C)
W × L × 厚み
15 cm × 23 cm × 0.076 mm
キャパシティ
710 mL × 24 oz
710 mL capacity(24 oz)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Capacity is measured in fluid ounces when the bag is closed and tab is folded over three times. Volume and dimensions are approximate; bags should not be used at temperatures above 180° F (82° C). Bags can be frozen to any temperature, even liquid nitrogen temperatures down to -346° F (-210° C) - careful handling required after freezing. All bags are sterilized after manufacturing.
特徴および利点
  • The blended, virgin polyethylene film ensures great clarity and higher strength.
  • The puncture-proof closure tabs contain tapes inside and outside to ensure longevity and stability. It also comes with a wire for convenient opening, pouring, and closing.
  • The pull tabs have a non-slip textured Tyvek for easy opening.
  • The continuous perimeter seal ensures the bag is leakproof.
  • Sample sterility and integrity are maintained by perforated closure.
法的情報
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7