Merck
WPB01239WA
Whirl-Pak® Homogenizer Blender Round Bottom Bag
1538 mL capacity(52 oz), pack of 500 ea
別名:
Blender bag, Homogenizer bag
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 EA
¥34,540
¥34,540
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
500 EA
¥34,540
About This Item
UNSPSCコード:
24111500
NACRES:
NB.35
¥34,540
Check Cart for Availability
物質
round bottom
包装
pack of 500 ea
メーカー/製品名
Nasco B01239WA
W × L × 厚み
18.5 cm × 33 cm × 0.102 mm
キャパシティ
1538 mL × 52 oz
1538 mL capacity(52 oz)
詳細
These bags feature a special round bottom seal designed to minimize sample fragments from getting caught in the corners of the bag during blending.
This bag is specially designed for use with homogenizer blenders. It is made from extra-heavy polyethylene and has special features to make sample testing easier and more efficient.
法的情報
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)