WH0084720M1
Monoclonal Anti-PIGO antibody produced in mouse
clone 2A4-1C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-DKFZp434M222, Anti-FLJ00135, Anti-MGC20536, Anti-MGC3079, Anti-phosphatidylinositol glycan, class O
サイズを選択してください
¥60,750
出荷予定日2025年5月05日
サイズを選択してください
About This Item
¥60,750
出荷予定日2025年5月05日
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2A4-1C3, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PIGO(84720)
詳細
免疫原
Sequence
MDSGEWEVSNQHVLGVDHCGHKHGPHHPEMAKKLSQMDQVIQGLVERLENDTLLVVAGDHGMTTNGDHGGDSELEVSAALFLYSPTAVFPSTPPEEPEVIPQVSLVPTLALLLGLPIPFGNIGEVMAELFSGGEDSQPHSSALAQASALHLNAQQVSRFLHTYSAATQDLQAKELHQLQNLFSKASADYQWLLQSPKGAEATLPTVIAELQQFLRGARAMCIESWARFSLSFLLLHLLAAGIPVTTPGPFTVPWQAVSAWALMATQTFYSTGHQPVFPAIHWHAAFVGFPEGHGSCTWLPALLVGANTFASHLLFAVGCPLLLLWPFLCESQGLRKRQQPPGNEADARVRPEEEEEPLMEMRLRDAPQHFYAALLQLGLKYLFILGIQILACALAASILRRHLMVWKVFAPKFIFEAVGFIVSSVGLLLGIALVMRVDGAVSSWFRQLFLAQQR
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0084720M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ