安全性情報
WH0079837M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PIP5K2C antibody produced in mouse
clone 3A4, ascites fluid
別名:
Anti-FLJ22055, Anti-phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase, type II, gamma
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 μL
¥68,850
¥68,850
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
200 μL
¥68,850
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,850
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3A4, monoclonal
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgGκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PIP4K2C(79837)
免疫原
PIP4K2C (NP_079055.2, 310 a.a. ~ 381 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DGDCSLTGPPALVGSYGTSPEGIGGYIHSHRPLGPGEFESFIDVYAIRSAEGAPQKEVYFMGLIDILTQYDA
物理的形状
Solution
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0079837M1-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tz-Chi Lin et al.
Cell division, 14, 9-9 (2019-08-28)
A previous screen of a human kinase and phosphatase shRNA library to select genes that mediate arsenite induction of spindle abnormalities resulted in the identification of phosphatidylinositol-5-phosphate 4-kinase type-2 gamma (PIP4KIIγ), a phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (PIP2)-synthesizing enzyme. In this study, we