Merck
すべての画像(20)
主要文書
安全性情報
ZMS05637
Sigma-Aldrich
抗BMI-1 抗体クローン F6 ZooMAb® マウス・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
RINGフィンガータンパク質51, ポリコーム・グループRINGフィンガータンパク質4, ポリコーム複合体タンパク質BMI-1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 μL
¥31,200
4 X 25 μL
¥64,010
¥31,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 μL
¥31,200
4 X 25 μL
¥64,010
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥31,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
mouse (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
F6, recombinant monoclonal
monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 36.95 kDa
observed mol wt ~38 kDa
交差性
human, mouse
交差性(ホモロジーによる予測)
rabbit, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BMI1(648)
関連するカテゴリー
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローンF6は、BMI-Iを特異的に検出するZooMAbマウス・リコンビナント・モノクローナル抗体です。BMI-IのN末端領域のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
マウスポリコーム複合体タンパク質BMI-1の最初の202アミノ酸に対応する組み換えフラグメント:
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、U2OS細胞ライセート中のBMI-1を検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト胎盤組織切片中のBMI-1を検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:1,000で使用、HeLa細胞、A431細胞、HUVEC細胞およびNIH3T3細胞中のBMI-1を検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗BMI-1クローンF6 ZooMAb(カタログ番号:ZMS05637)は、BMI-1を特異的に検出するリコンビナント・マウス・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
ポリコーム複合体タンパク質BMI-1(UniProt:P35226;ポリコームグループRINGフィンガータンパク質4、RINGフィンガータンパク質51としても知られる)は、ヒトのBMI1(PCGF4、RNF51としても知られる)の遺伝子(Gene ID:100532731)によってコードされています。BMI-I(B cell-specific Moloney murine leukemia virus integration site 1)は、ポリコーム抑制複合体1(PRC1)の構成要素であり、発生過程においてHox遺伝子を含む多くの遺伝子の転写抑制状態を維持するために必要です。この複合体は、クロマチンのリモデリングとヒストンの修飾を介して作用し、ヒストンH2Aのリジン119のモノユビキチン化を介して、クロマチンと結合します。PRC1複合体は、CBX(ポリコーム;CBX2/4/6/7/8)、PCGF(ポリコームグループ因子;PCGF1 6)、PHC(ポリホメオティックホモログ;PHC1/2/3)、RING E3リガーゼ(RING1A/B)の4つのコアサブユニットから構成されます。 BMI-Iは3つのドメインを持ちます。N末端のRINGドメイン、中央のドメイン、C末端のプロリンリッチドメインの3つです。RINGドメインは、PRC1複合体のヘテロ二量体E3ユビキチンリガーゼサブユニットを構成するRINGA/Bタンパク質と複合体を形成しています。中央のドメインはユビキチン様(UBL)ドメインであり、タンパク質間の相互作用に関与しており、その結合相手にはポリホメオティックタンパク質(PHC1、PHC2、PHC3)が含まれています。BMI-Iの中央のドメインは、腫瘍形成活性に必須であることが報告されており、転写抑制活性にも必須であることが示されています。BMI1遺伝子は、特定のマントル細胞リンパ腫や他のいくつかのがんで過剰発現しています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(参考:Gray F., et al. (2016). Nat. Commun. 7; 13343)
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・マウス・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
再構成
Reconstitute lyophilized antibody pellet with 25μL of ultrapure water or Phosphate Buffered Saline (PBS). Please refer to our reconstitution protocol and the specific application guidance on the suggested starting dilutions and sample type.
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZMS05637-25UL:
ZMS05637-4X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
ZooMAb®のリコンビナント・モノクローナル抗体技術と、この技術をイムノアッセイに用いることで特異性と一貫性が向上する仕組みについて詳しく説明します。