WH0079058M1
Monoclonal Anti-ASPSCR1 antibody produced in mouse
clone 3D10-1D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-ASPCR1, Anti-ASPL, Anti-ASPS, Anti-RCC17, Anti-TUG, Anti-alveolar soft part sarcoma chromosome region, candidate 1
サイズを選択してください
¥60,750
出荷予定日2025年4月30日
サイズを選択してください
About This Item
¥60,750
出荷予定日2025年4月30日
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3D10-1D11, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ASPSCR1(79058)
詳細
免疫原
Sequence
MAAPAGGGGSAVSVLAPNGRRHTVKVTPSTVLLQVLEDTCRRQDFNPCEYDLKFQRSVLDLSLQWRFANLPNNAKLEMVPASRSREGPENMVRIALQLDDGSRLQDSFCSGQTLWELLSHFPQIRECLQHPGGATPVCVYTRDEVTGEAALRGTTLQSLGLTGGSATIRFVMKCYDPVGKTPGSLGSSASAGQAAASAPLPLESGELSRGDLSRPEDADTSGPCCEHTQEKQSTRAPAAAPFVPFSGGGQRQGGPPGPTRPLTSSSAKLPKSLSSPGGPSKPKKSKSGQDPQQEQEQERERDPQQEQERERPVDREPVDREPVVCHPDLEERLQAWPAELPDEFFELTVDDVRRRLAQLKSERKRLEEAPLVTKAFREAQIKEKLERYPKVALRVLFPDRYVLQGFFRPSETVGDLRDFVRSHLGNPELSFYLFITPPKTVLDDHTQTLFQANLFPAALVHLGAEEPAGVYLEPGLLEHAISPSAADVLVARYMSRAAGSPSPLPAPDPAPKSEPAAEEGALVPPEPIPGTAQPVKRSLGKVPKWLKLPASKR
物理的形状
法的情報
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0079058M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ