WH0058475M6
Monoclonal Anti-MS4A7 antibody produced in mouse
clone 2D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-4SPAN2, Anti-CD20L4, Anti-CFFM4, Anti-MGC22368, Anti-MS4A8, Anti-membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 7
サイズを選択してください
¥68,850
サイズを選択してください
About This Item
¥68,850
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2D3, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MS4A7(58475)
詳細
免疫原
Sequence
MLLQSQTMGVSHSFTPKGITIPQREKPGHMYQNEDYLQNGLPTETTVLGTVQILCCLLISSLGAILVFAPYPSHFNPAISTTLMSGYPFLGALCFGITGSLSIISGKQSTKPFDLSSLTSNAVSSVTAGAGLFLLADSMVALRTASQHCGSEMDYLSSLPYSEYYYPIYEIKDCLLTSVSLTGVLVVMLIFTVLELLLAAYSSVFWWKQLYSNNPGSSFSSTQSQDHIQQVKKSSSRSWI
物理的形状
法的情報
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0058475M6-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ