WH0054659M2
Monoclonal Anti-UGT1A3 antibody produced in mouse
clone 1C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-UDP glucuronosyltransferase 1 family, polypeptide A3, Anti-UGT1*3, Anti-UGT1C
サイズを選択してください
¥60,750
出荷予定日2025年5月30日
サイズを選択してください
About This Item
¥60,750
出荷予定日2025年5月30日
おすすめの製品
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1C10, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... UGT1A3(54659)
詳細
免疫原
Sequence
KVLVVPIDGSHWLSMREVLRELHARGHQAVVLTPEVNMHIKEENFFTLTTYAISWTQDEFDRHVLGHTQLYFETEHFLKKFFRSMAMLNNMSLVYHRSCV
物理的形状
法的情報
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0054659M2-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)