安全性情報
WH0008464M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SUPT3H antibody produced in mouse
clone 1A6, ascites fluid
別名:
Anti-SPT3, Anti-SPT3L, Anti-suppressor of Ty 3 homolog (S. cerevisiae)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 μL
¥68,850
¥68,850
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
200 μL
¥68,850
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,850
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1A6, monoclonal
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgMκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SUPT3H(8464)
免疫原
SUPT3H (AAH50384, 1 a.a. ~ 328 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MVVFGTTFFNFDSFIGKTDSIEIIGKSVFPYCYHNILPLLNDSGRYSLGDARRPLHETAVLVEDVVHTQLINLLQQAAEVSQLRGARVITPEDLLFLMRKDKKKLRRLLKYMFIRDYKSKIVKGIDEDDLLEDKLSGSNNANKRQKIAQDFLNSIDQTGELLAMFEDDEIDEVKQERMERAERQTRIMDSAQYAEFCESRQLSFSKKASKFRDWLDCSSMEIKPNVVAMEILAYLAYETVAQLVDLALLVRQDMVTKAGDPFSHAISATFIQYHNSAESTAACGVEAHSDAIQPCHIREAIRRYSHRIGPLSPFTNAYRRNGMAFLAC
物理的形状
Solution
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0008464M1-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)