Merck
TMO137103
Nunc-Immuno MicroWell 96 ウェルポリスチレンプレート
Nunclon® Delta, black, well volume (400 μL), case of 160 ea
別名:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates, ELISA plates, fluorescence-based cell assay plates, immunoassay plates
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
160 EACH
¥138,200
¥138,200
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
160 EACH
¥138,200
About This Item
UNSPSCコード:
41122102
NACRES:
NB.15
¥138,200
Check Cart for Availability
物質
black
polystyrene
無菌性
sterile
特徴
lid
pinchbar design
包装
case of 160 ea
メーカー/製品名
Nunc 137103
プレートL × W
128 mm × 86 mm
サイズ
96 well
ウェル容積
(400 μL)
ウェル
(96)
有効容積
250 μL
適合性
suitable for (fluorescence-based cell assays)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nunc® MicroWell 96ウェルポリスチレンプレート(蛍光ベース細胞アッセイ用)
  • 白色プレートは反射を最大限に、自己蛍光と自己発光を最小限に抑制
  • 黒色プレートは蛍光分析でのバックグラウンドと光散乱を最小限に抑制
  • 白色、黒色プレートとも有害物質不含、透明のフタ付き
  • リム部を高くした平底ウェルのため、クロスコンタミネーションのリスクが低下
  • クロストークが低減
  • 固相イムノアッセイ用にMaxiSorp®、PolySorp®処理
  • セルベースアッセイ用にNunclon®Δ処理
  • 作業容量範囲:50~250 μL/ウェル
  • 蛍光ベース細胞アッセイに適合
法的情報
MicroWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)