安全性情報
WH0008287M5
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-USP9Y antibody produced in mouse
clone 2D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-DFFRY, Anti-ubiquitin specific peptidase 9, Y-linked (fat facets-like, Drosophila)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2D3, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... USP9Y(8287)
詳細
This gene is a member of the peptidase C19 family. It encodes a protein that is similar to ubiquitin-specific proteases, which cleave the ubiquitin moiety from ubiquitin-fused precursors and ubiquitinylated proteins. (provided by RefSeq)
免疫原
USP9Y (NP_004645, 3 a.a. ~ 90 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AITHGSPVGGNDSQGQVLDGQSQHLFQQNQTSSPDSSNENSVATPPPEEQGQGDAPPQHEDEEPAFPHTELANLDDMINRPRWVVPVL
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0008287M5-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)