Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
WH0007301M5
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TYRO3 antibody produced in mouse
clone 4F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-BYK, Anti-Brt, Anti-Dtk, Anti-RSE, Anti-Sky, Anti-TYRO3 protein tyrosine kinase, Anti-Tif
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥68,850
¥68,850
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥68,850
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,850
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4F6, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TYRO3(7301)
免疫原
TYRO3 (AAH49368, 50 a.a. ~ 150 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VKLTVSQGQPVRLNCSVEGMEEPDIQWVKDGAVVQNLDQLYIPVSEQHWIGFLSLKSVERSDAGRYWCQVEDGGETEISQPVWLTVEGVPFFTVEPKDLAV
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0007301M5-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)