WH0004041M1
Monoclonal Anti-LRP5 antibody produced in mouse
clone 1E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
抗BMND1抗体, 抗HBM抗体, 抗LR3抗体
サイズを選択してください
¥60,750
サイズを選択してください
About This Item
¥60,750
おすすめの製品
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1E9, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LRP5(4041)
詳細
免疫原
Sequence
RDVRLVDAGGVKLESTIVVSGLEDAAAVDFQFSKGAVYWTDVSEEAIKQTYLNQTGAAVQNVVISGLVSPDGLACDWVGKKLYWTDSETN
物理的形状
法的情報
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0004041M1-100UG:
アクティブなフィルタ