Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
WH0003988M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LIPA antibody produced in mouse
clone 1F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-CESD, Anti-LAL, Anti-lipase A, lysosomal acid, cholesterol esterase (Wolman disease)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥81,000
¥81,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥81,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥81,000
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1F9, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LIPA(3988)
詳細
This gene encodes lipase A, the lysosomal acid lipase (also known as cholesterol ester hydrolase). This enzyme functions in the lysosome to catalyze the hydrolysis of cholesteryl esters and triglycerides. Mutations in this gene can result in Wolman disease and cholesteryl ester storage disease. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. (provided by RefSeq)
免疫原
LIPA (AAH12287, 1 a.a. ~ 399 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MKMRFLGLVVCLVLWPLHSEGSGGKLTALDPETNMNVSEIISYWGFPSEEYLVETEDGYILCLNRIPHGRKNHSDKGPKPVVFLQHGLLADSSNWVTNLANSSLGFILADAGFDVWMGNSRGNTWSRKHKTLSVSQDEFWAFSYDEMAKYDLPASINFILNKTGQEQVYYVGHSQGTTIGFIAFSQIPELAKRIKMFFALGPVASVAFCTSPMAKLGRLPDHLIKDLFGDKEFLPQSAFLKWLGTHVCTHVILKELCGNLCFLLCGFNERNLNMSRVDVYTTHSPAGTSVQNMLHWSQAVKFQKFQAFDWGSSAKNYFHYNQSYPPTYNVKDMLVPTAVWSGGHDWLADVYDVNILLTQITNLVFHESIPEWEHLDFIWGLDAPWRLYNKIINLMRKYQ
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0003988M1-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)