¥60,750
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2G9, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgGκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... JUP(3728)
詳細
免疫原
Sequence
MEVMNLMEQPIKVTEWQQTYTYDSGIHSGANTCVPSVSSKGIMEEDEACGRQYTLKKTTTYTQGVPPSQGDLEYQMSTTARAKRVREAMCPGVSGEDSSLLLATQVEGQATNLQRLAEPSQLLKSAIVHLINYQDDAELATRALPELTKLLNDEDPVVVTKAAMIVNQLSKKEASRRALMGSPQLVAAVVRTMQNTSDLDTARCTTSILHNLSHHREGLLAIFKSGGIPALVRMLSSPVESVLFYAITTLHNLLLYQEGAKMAVRLADGLQKMVPLLNKNNPKFLAITTDCLQLLAYGNQESKLIILANGGPQALVQIMRNYSYEKLLWTTSRVLKVLSVCPSNKPAIVEAGGMQALGKHLTSNSPRLVQNCLWTLRNLSDVATKQEGLESVLKILVNQLSVDDVNVLTCATGTLSNLTCNNSKNKTLVTQNSGVEALIHAILRAGDKDDITEPAVCALRHLTSRHPEAEMAQNSVRLNYGIPAIVKLLNQPNQWPLVKATIGLIRNLALCPANHAPLQEAAVIPRLVQLLVKAHQDAQRHVAAGTQQPYTDGVRMEEIVEGCTGALHILARDPMNRMEIFRLNTIPLFVQPLYSSVENIQRVAAGALCELAQDKEAADAIDAEGASAPLMELLHSRNEGTATYAAAVLFRISEDKNPDYRKRVSVELTNSLFKHDPAAWEAAQSMIPINEPYGDDLDATYRPMYSSDVPLDPLEMHMDMDGDYPIDTYSDGLRPPYPTADHMLA
物理的形状
法的情報
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0003728M1-100UG:
アクティブなフィルタ