安全性情報
WH0002875M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GPT antibody produced in mouse
clone 1F10, ascites fluid
別名:
Anti-AAT1, Anti-ALT1, Anti-GPT1, Anti-glutamic-pyruvate transaminase (alanine aminotransferase)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 μL
¥68,850
¥68,850
出荷予定日2025年5月23日
サイズを選択してください
表示を変更する
200 μL
¥68,850
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,850
出荷予定日2025年5月23日
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1F10, monoclonal
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgMκ
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GPT(2875)
詳細
Glutamate-pyruvate transaminase (EC 2.6.1.2), also known as alanine aminotransferase, catalyzes the reversible conversion of L-alanine and alpha-ketoglutarate to L-glutamate and pyruvate. It has 2 distinct molecular and genetic forms: one cytoplasmic (soluble) (GPT1) and one mitochondrial (GPT2; MIM 138210). See ALTQTL1 (MIM 612363) and ALTQTL2 (MIM 612364) for information on quantitative trait loci influencing the plasma level of alanine aminotransferase.[supplied by OMIM
免疫原
GPT (AAH18207.1, 1 a.a. ~ 496 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MASSTGDRSQAVRHGLRAKVLTLDGMNPRVRRVEYAVRGPIVQRALELEQELRQGVKKPFTEVIRANIGDAQAMGQRPITFLRQVLALCVNPDLLSSPNFPDDAKKRAERILQACGGHSLGAYSVSSGIQLIREDVARYIERRDGGIPADPNNVFLSTGASDAIVTVLKLLVAGEGHTRTGVLIPIPQYPLYSATLAELGAVQVDYYLDEERAWALDVAELHRALGQARDHCRPRALCVINPGNPTGQVQTRECIEAVIRFAFEERLFLLADEVYQDNVYAAGSQFHSFKKVLMEMGPPYAGQQELASFHSTSKGYMGECGFRGGYVEVVNMDAAVQQQMLKLMSVRLCPPVPGQALLDLVVSPPAPTDPSFAQFQAEKQAVLAELAAKAKLTEQVFNEAPGISCNPVQGAMYSFPRVQLPPRAVERAQELGLAPDMFFCLRLLEETGICVVPGSGFGQREGTYHFRMTILPPLEKLRLLLEELSRFHAKFTLEYS
物理的形状
Solution
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
WH0002875M2-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)