Merck
W3000
Sigma-Aldrich
ライトステイン
certified by the Biological Stain Commission
別名:
Wright法エオシンメチレンブルー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
グレード
certified by the Biological Stain Commission
フォーム
powder
溶解性
methanol: 1 mg/mL
InChI
1S/C20H8Br4O5.C16H18N3S/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13/h1-6H,(H2-,25,26,27,28);5-10H,1-4H3/q;+1/p+1
InChI Key
AXIKDPDWFVPGOD-UHFFFAOYSA-O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
血液染色において、メイグリュンワルド染色よりも優れていると報告されています。
適合性
血液塗抹標本の染色剤やNocht法における組織染色剤として認証済みです。Wright染色液は、Nocht法で用いられるエオシン液とアズール液の代わりに用いられます。
以下による置換
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W3000-VAR:
W3000-BULK:
W3000-100G:
W3000-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Analysis and testing of biological stains--the Biological Stain Commission Procedures.
D P Penney et al.
Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain Commission, 77(5-6), 237-275 (2003-02-05)