Merck
W0145
Sigma-Aldrich
WAY-213613
≥98% (HPLC)
別名:
N4-[4-(2-ブロモ-4,5-ジフルオロフェノキシ)フェニル)]-L-アスパラギン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H13BrF2N2O4
CAS番号:
分子量:
415.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N[C@@H](CC(=O)Nc1ccc(Oc2cc(F)c(F)cc2Br)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H13BrF2N2O4/c17-10-5-11(18)12(19)6-14(10)25-9-3-1-8(2-4-9)21-15(22)7-13(20)16(23)24/h1-6,13H,7,20H2,(H,21,22)(H,23,24)/t13-/m0/s1
InChI Key
BNYDDAAZMBUFRG-ZDUSSCGKSA-N
生物化学的/生理学的作用
WAY-213613は選択的なGLT-1/EAAT2阻害剤です。
WAY-213613は選択的なGLT-1/EAAT2阻害剤です。GLT-1、別名興奮性アミノ酸輸送体(EAAT)2は、ニューロンとアストロサイトに高度に発現するグルタミン酸輸送体です。EAATファミリーの分子は、正常な脳でシナプスからグルタミン酸を除去して興奮毒性を防ぐ働きをしており、グルタミン酸作動性の機能低下を特徴とする疾患の治療ターゲットになると考えられます。WAY-213613は新規EAAT2阻害剤であり、一般的なEAAT阻害剤であるトランス-2,4-PDCよりも強力です。また、WAY-213613は電気生理学的アッセイ、グルタミン酸取り込みアッセイ、シナプトソームアッセイで、EAAT1やEAAT3に比べEAAT2に対して選択的です。WAY-213613はこの輸送体自体の基質ではなく、イオンチャネル型または代謝調節型のグルタミン酸受容体に対する活性もありません。
WAY-213613 is a selective inhibitor of the GLT-1/EAAT2 (glutamate transporter/excitatory amino acid transporter) in neurons and astrocytes. Members of the EAAT family function to moderate excitation by removing glutamate from the synapse; they may be therapeutic targets for diseases of glutamatergic function. WAY-213613 is more potent than the general EAAT inhibitor trans-2,4-PDC, and is selective for EAAT2 over EAAT1 and EAAT3 in electrophysiology, glutamate uptake, and synaptosome assays. It is neither a substrate for the transporters themselves, nor an agonist at glutamate ionotropic or metabotropic receptors.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
W0145-25MG:
W0145-BULK:
W0145-VAR:
W0145-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)