Merck
EL1
Sigma-Aldrich
Endura-Luers
Stopcocks for vacuum manifold
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 EA
¥6,490
¥6,490
出荷予定日2025年5月28日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
5 EA
¥6,490
About This Item
UNSPSCコード:
41105501
NACRES:
NA.52
¥6,490
出荷予定日2025年5月28日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
品質水準
詳細
SIGMAのEndura-LuersはVM20吸引マニホ-ルドと併せて使用できるコックです。多数の調製サンプルを精製する場合、プラグの代わりとして最大限の効率を発揮します。Endura-Luersは化学的浸食をはじめ亀裂、破損に対する耐久性が優れています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)