抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
LN-6, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
~58 kDa
化学種の反応性
rat, human, porcine, monkey, bovine, canine, mouse, rabbit, hamster
強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using human foreskin fibroblast Hs68 cell line.
immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human foreskin fibroblast Hs68 cell line.
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using Human breast carcinoma sections.
immunoprecipitation (IP): suitable
アイソタイプ
IgM
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
bovine ... Vim(280955)
dog ... Vim(477991)
hamster ... Vim(100689099)
human ... VIM(7431)
mouse ... Vim(22352)
pig ... Vim(100522394)
rabbit ... Vim(100008924)
rat ... Vim(81818)
rhesus monkey ... Vim(705289)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunofluorescence
- flow cytometry
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3