アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
溶解性
DMSO: >50 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(CNC(=O)c2sc3nc(C)cc(C)c3c2N)cc1
InChI
1S/C18H19N3O2S/c1-10-8-11(2)21-18-14(10)15(19)16(24-18)17(22)20-9-12-4-6-13(23-3)7-5-12/h4-8H,9,19H2,1-3H3,(H,20,22)
InChI Key
MDNWGCQSCGNTKH-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
V5015-VAR:
V5015-BULK:
V5015-25MG:
V5015-5MG:
試験成績書(COA)
資料
Muscarinic acetylcholine receptors mediate acetylcholine actions in CNS and non-nervous tissues, crucial for cell signaling.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
関連コンテンツ
神経科学分野における低分子生理活性物質の創薬研究