Merck
V3138
Sigma-Aldrich
D-Val-Leu-Lys 7-amido-4-methylcoumarin
≥98% (HPLC), lyophilized powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
lyophilized powder
分子量
apparent mol wt 744
溶解性
0.1% trifluoroacetic acid in acetonitrile: water (3:1): 1 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](N)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C27H41N5O5/c1-15(2)12-21(32-27(36)24(29)16(3)4)26(35)31-20(8-6-7-11-28)25(34)30-18-9-10-19-17(5)13-23(33)37-22(19)14-18/h9-10,13-16,20-21,24H,6-8,11-12,28-29H2,1-5H3,(H,30,34)(H,31,35)(H,32,36)/t20-,21-,24+/m0/s1
InChI Key
NMAUGTNXBOFHCJ-AWRGLXIESA-N
生物化学的/生理学的作用
Plasmin, tissue plasminogen activator substrate
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
V3138-10MG:
V3138-BULK:
V3138-10MG-PW:
V3138-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M S Baker et al.
Biochimica et biophysica acta, 1117(2), 143-152 (1992-09-15)
The development of a simple, sensitive fluorimetric assay for the measurement of cell surface-associated urokinase plasminogen activator (uPA) on viable, adherent HCT116 cells in microtitre plates, after a preincubation with purified human plasminogen is described. The assay determines plasmin activity