分子量
antigen ~130 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry (frozen sections): 1:100 using acetone-fixed sections of human tonsil
western blot: 1:500 using whole extract of human umbilical vein endothelial cells (HUVEC).
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CDH5(1003)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunofluorescence imaging
- western blotting
- to weaken cell-cell junctions in human umbilical vein endothelial cells (HUVECs)
- immunohistochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
V1514-BULK:
V1514-VAR:
V1514-200UL:
IXO11484:
試験成績書(COA)